accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NFFFF

CAS RN 239087-05-9

IUPAC Nombre: 1-[2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Sinónimos: 1-[2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Peso molecular (g/mol): 193.15
Fórmula molecular: C8H7F4N
InChi Key: MQTBAGAVFDZXKF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCC1=CC=C(C=C1F)C(F)(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados