accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1732-13-4

IUPAC Nombre: 1,2,3,6,7,8-hexahydropyrene
Sinónimos: 1,2,3,6,7,8-hexahydropyrene
Peso molecular (g/mol): 208.3
Fórmula molecular: C16H16
InChi Key: MBAIEZXRGAOPKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1CC2=CC=C3CCCC4=C3C2=C(C1)C=C4
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados