accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONH3COCH3OCH3OH3C

CAS RN 1699-51-0

IUPAC Nombre: 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Sinónimos: laudanosine
Peso molecular (g/mol): 357.45
Fórmula molecular: C21H27NO4
InChi Key: KGPAYJZAMGEDIQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC1=CC=C(CC2N(C)CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C23)C=C1OC

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados