CAS RN 142569-69-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster metílico del ácido 2-[3-(S)-[3-(2-(7-cloro-2-quinolinil)etenil)fenil]-3-hidroxipropil]benzoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster metílico del ácido 2-[3-(S)-[3-(2-(7-cloro-2-quinolinil)etenil)fenil]-3-hidroxipropil]benzoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster metílico del ácido 2-[3-(S)-[3-(2-(7-cloro-2-quinolinil)etenil)fenil]-3-hidroxipropil]benzoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.