CAS RN 997-68-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
L-Sacaropina, TRC
CAS: 997-68-2 Fórmula molecular: C11 H20 N2 O6 Peso molecular (g/mol): 276.29 Sinónimo: Glutamic acid, N-(5-amino-5-carboxypentyl)-, L- (8CI),L-Glutamic acid, N-(5-amino-5-carboxypentyl)-, (S)-,Saccharopine (7CI),N-[(5S)-5-Amino-5-carboxypentyl]-L-glutamic acid,L-Saccharopine,Saccharopin Nombre IUPAC: (2S)-2-[[(5S)-5-amino-5-carboxipentilo]amino]ácido pentanedioico SMILES: N[C@@H](CCCCN[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O