CAS RN 99697-24-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 24-Nor Ursodesoxicólico, TRC
CAS: 99697-24-2 Fórmula molecular: C23 H38 O4 Peso molecular (g/mol): 378.55 Sinónimo: (3α,5β,7β)-3,7-Dihydroxy-24-norcholan-23-oic Acid; Nombre IUPAC: (3R)-3-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]ácido butanoico SMILES: C[C@H](CC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C