accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 99586-65-9

IUPAC Nombre: 4-chloropyridine-2-carboxamide
Sinónimos: 4-chloropyridine-2-carboxamide
Peso molecular (g/mol): 156.57
Fórmula molecular: C6H5ClN2O
InChi Key: XIHHOUUTBZSYJH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=O)C1=CC(Cl)=CC=N1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados