accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOCl

CAS RN 99464-83-2

IUPAC Nombre: 1-chloroethyl cyclohexyl carbonate
Sinónimos: 1-chloroethyl cyclohexyl carbonate
Peso molecular (g/mol): 206.67
Fórmula molecular: C9H15ClO3
InChi Key: ONZWFHWHTYZZLM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(Cl)OC(=O)OC1CCCCC1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados