CAS RN 99291-24-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(R)-(+)-Dropropizina, TRC
CAS: 99291-24-4 Fórmula molecular: C13 H20 N2 O2 Peso molecular (g/mol): 236.31 Sinónimo: Levodropropizine impurity A,(2R)-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propane-1,2-diol,Dextrodropropizine Nombre IUPAC: (2R)-3-(4-fenilpiperazina-1-il)propano-1,2-diol SMILES: OC[C@H](O)CN1CCN(CC1)c2ccccc2