accessibility menu, dialog, popup

UserName

OBiOOHOHHOO

CAS RN 99-26-3

IUPAC Nombre: 6-carboxy-4-hydroxy-2H-benzo[d]1,3-dioxa-2-bismacyclopentan-2-yl hydrate
Sinónimos: 6-carboxy-4-hydroxy-2H-benzo[d]1,3-dioxa-2-bismacyclopentan-2-yl hydrate
Peso molecular (g/mol): 395.1
Fórmula molecular: C7H6BiO6
InChi Key: XXCBNHDMGIZPQF-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O.OC(=O)C1=CC2=C(O[Bi]O2)C(O)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados