CAS RN 99-16-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido Alantoico, TRC
CAS: 99-16-1 Fórmula molecular: C4 H8 N4 O4 Peso molecular (g/mol): 176.13 Sinónimo: 2,2-Bis[(aminocarbonyl)amino]acetic Acid,Diureido-acetic Acid; Nombre IUPAC: Ácido 2,2-bis(carbamoilamino)acético SMILES: NC(=O)NC(NC(=O)N)C(=O)O