CAS RN 98651-66-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Halobetasol, TRC
CAS: 98651-66-2 Fórmula molecular: C22 H27 Cl F2 O4 Peso molecular (g/mol): 428.9 Sinónimo: Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-chloro-6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (6α,11β,16β)-,(6α,11β,16β)-21-Chloro-6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione,Halobetasol,Ulobetasol Nombre IUPAC: (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-17-(2-cloroacetil)-6,9-difluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-3-una SMILES: C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CCl