CAS RN 98541-64-1
IUPAC Nombre:
tert-butyl N-(2-oxooxetan-3-yl)carbamate
Sinónimos:
tert-butyl N-(2-oxooxetan-3-yl)carbamate
Peso molecular (g/mol):
187.2
Fórmula molecular:
C8H13NO4
InChi Key:
HRJDEHQWXAPGBG-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(C)(C)OC(=O)NC1COC1=O
1
–
2
de
2
resultados
1
N-Boc L-serina beta-lactona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N-Boc L-serina beta-lactona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.