accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOHNO(S)NH2OHO

CAS RN 98516-76-8

IUPAC Nombre: (4S)-4-amino-4-[(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)carbamoyl]butanoic acid
Sinónimos: (4S)-4-amino-4-[(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)carbamoyl]butanoic acid
Peso molecular (g/mol): 304.3
Fórmula molecular: C15H16N2O5
InChi Key: USALUSONPMPEKY-NSHDSACASA-N
SMILES: CC1=CC(=O)OC2=CC(NC(=O)[C@@H](N)CCC(O)=O)=CC=C12

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)