CAS RN 981-40-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
p-t-Butilfenil-Difenil-Fosfato, TRC
CAS: 981-40-8 Fórmula molecular: C22H23O4P Peso molecular (g/mol): 382.39 Sinónimo: p-tert-Butylphenyl Diphenyl Ester Phosphoric Acid,, p-tert-Butylphenol Diphenyl Phosphate,Diphenyl 4-tert-Butylphenyl Phosphate,Diphenyl p-tert-Butylphenyl Phosphate,GZhFK,NSC 2885,p-t-Butylphenyl Diphenyl Phosphate,p-tert-Butylphenyl Diphenyl Phosphate; Nombre IUPAC: (4-tert-butilfenilo) fosfato de difenilo SMILES: CC(C)(C)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3)cc1