CAS RN 97818-93-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido Z-[4-(1,2-Difenil-1-butenil)fenoxi]acético, TRC
CAS: 97818-93-4 Fórmula molecular: C24H22O3 Peso molecular (g/mol): 358.43 Sinónimo: Carboxy-tamoxifen Nombre IUPAC: 2-[4-[(Z)-1,2-difenilbut-1-enil]fenoxiacético SMILES: CC\C(=C(/c1ccccc1)\c2ccc(OCC(=O)O)cc2)\c3ccccc3