accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrH3CONHCH3(R)(R)(S)(S)OH(S)OH(S)OHOCH3OCH3ONHH3CO

CAS RN 97792-45-5

IUPAC Nombre: (2S,3S,5S,8S,10R,17R)-13-[2-(2-acetamidophenyl)-2-oxoethyl]-3,5,8-trihydroxy-4,6,16-trimethoxy-11-methyl-11-azahexacyclo[7.7.2.1²,⁵.0¹,¹⁰.0³,⁸.0¹³,¹⁷]nonadecan-11-ium bromide
Sinónimos: (2S,3S,5S,8S,10R,17R)-13-[2-(2-acetamidophenyl)-2-oxoethyl]-3,5,8-trihydroxy-4,6,16-trimethoxy-11-methyl-11-azahexacyclo[7.7.2.1²,⁵.0¹,¹⁰.0³,⁸.0¹³,¹⁷]nonadecan-11-ium bromide
Peso molecular (g/mol): 665.62
Fórmula molecular: C32H45BrN2O8
InChi Key: DUHCHCGKLJHQCG-JOJFFJMOSA-N
SMILES: [Br-].COC1[C@]2(O)C[C@@H]3[C@@]1(O)[C@](O)(CC2OC)C1C[C@H]2C33[C@@H]1[NH+](C)CC2(CC(=O)C1=CC=CC=C1NC(C)=O)CCC3OC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados