CAS RN 97752-20-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Citrato de Droloxifeno, TRC
CAS: 97752-20-0 Fórmula molecular: C26 H29 N O2 . C6 H8 O7 Peso molecular (g/mol): 579.64 Sinónimo: 3-[(1E)-1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl]phenol 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1); Nombre IUPAC: 3-[(Z)-1-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]-2-fenilbut-1-enil]fenol; 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico SMILES: CC\C(=C(/c1ccc(OCCN(C)C)cc1)\c2cccc(O)c2)\c3ccccc3.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O