CAS RN 97642-74-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Clomifeno N-óxido, TRC
CAS: 97642-74-5 Fórmula molecular: C26 H28 Cl N O2 Peso molecular (g/mol): 421.96 Sinónimo: 2-[4-(2-Chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-ethanamine N-Oxide,Clomifenoxide Nombre IUPAC: 2-[4-[(E)-2-cloro-1,2-difeniletenil]fenoxi]-N,N-óxido de dietiletanol SMILES: CC[N+]([O-])(CC)CCOc1ccc(cc1)\C(=C(\Cl)/c2ccccc2)\c3ccccc3