accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaCH3OHNHOAsHOOO

CAS RN 97-44-9

IUPAC Nombre: sodium hydrogen (3-acetamido-4-hydroxyphenyl)arsonate
Sinónimos: acetarsol
Peso molecular (g/mol): 297.07
Fórmula molecular: C8H9AsNNaO5
InChi Key: UYQUMYMLNDDPIP-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].CC(=O)NC1=CC(=CC=C1O)[As](O)([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados