accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHSHOOHOH

CAS RN 97-29-0

IUPAC Nombre: 4-[(2,4-dihydroxyphenyl)sulfanyl]benzene-1,3-diol
Sinónimos: 4-[(2,4-dihydroxyphenyl)sulfanyl]benzene-1,3-diol
Peso molecular (g/mol): 250.27
Fórmula molecular: C12H10O4S
InChi Key: WEMYXYMZQRSPIA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=C(SC2=CC=C(O)C=C2O)C(O)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados