CAS RN 96736-11-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Melford Sulfato de nourseotricina
El sulfato de nourseotricina es un antibiótico de amplio espectro.