CAS RN 96702-03-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(S)-2-Metil-1,4,5,6-tetrahidropirimidina-4-carboxílico, TRC
CAS: 96702-03-3 Fórmula molecular: C6H10N2O2 Peso molecular (g/mol): 142.16 Sinónimo: (4S)-3,4,5,6-Tetrahydro-2-methyl-4-pyrimidinecarboxylic Acid,(4S)-2-Methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic Acid,(4S)-2-Methyl-3,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic Acid,(S)-2-methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic Acid,Ectoin,Ectoine,NSC 614616,Pyrostatin B,Pyrostatine B,RonaCare Nombre IUPAC: (6S)-2-metil-1,4,5,6-tetrahidropirimidina-6-ácido carboxílico SMILES: CC1=NCC[C@H](N1)C(=O)O