CAS RN 96605-66-2
IUPAC Nombre:
N-{3-[3-(dimethylamino)prop-2-enoyl]phenyl}-N-ethylacetamide
Sinónimos:
N-{3-[3-(dimethylamino)prop-2-enoyl]phenyl}-N-ethylacetamide
Peso molecular (g/mol):
260.34
Fórmula molecular:
C15H20N2O2
InChi Key:
UXWJJVRASIHSQS-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCN(C(C)=O)C1=CC=CC(=C1)C(=O)C=CN(C)C
1
–
1
de
1
resultados
1
N-[3-[3-(Dimetilamino)-1-oxo-2-propenil]fenil]-N-etilacetamida, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.