accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHONHNONOO(E)

CAS RN 965-52-6

IUPAC Nombre: 4-hydroxy-N'-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]benzohydrazide
Sinónimos: akabar
Peso molecular (g/mol): 275.22
Fórmula molecular: C12H9N3O5
InChi Key: YCWSUKQGVSGXJO-NTUHNPAUSA-N
SMILES: OC1=CC=C(C=C1)C(=O)N\N=C\C1=CC=C(O1)[N+]([O-])=O
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)