CAS RN 96478-09-0
IUPAC Nombre:
2-[3-(2H-1,2,3-benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]ethyl 2-methylprop-2-enoate
Sinónimos:
2-[3-(1,2,3-benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]ethyl 2-methylprop-2-enoate
Peso molecular (g/mol):
323.35
Fórmula molecular:
C18H17N3O3
InChi Key:
VCYCUECVHJJFIQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=C)C(=O)OCCC1=CC(N2N=C3C=CC=CC3=N2)=C(O)C=C1
1
–
3
de
3
resultados
1
2-(2'-hidroxi-5-metacriloxietilfenil) 2H-benzotriazol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-(2'-hidroxi-5-metacriloxietilfenil) 2H-benzotriazol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2-(2'-hidroxi-5-metacriloxietilfenil) 2H-benzotriazol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.