CAS RN 960315-47-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Promociones disponibles
Dr. Ehrenstorfer Método EPA 1633 Mezcla de PFAS marcada por NIS 0,25 a 1 μg/mL en metanol:agua
Dr. Ehrenstorfer Método EPA 1633 Mezcla de PFAS marcada por NIS 0,25 a 1 μg/mL en metanol:agua
Materiales de referencia certificados disponibles en múltiples formatos, incluyendo mezclas regulatorias multicomponentes, para potenciar tu análisis alimentario y ambiental con calidad rastreable y acreditada por ISO.
2
Promociones disponibles
Ácido perfluorohexanoico 13C2 (1,2-13C2) 50 μg/ml en metanol:agua, Dr. Ehrenstorfer
Ácido perfluorohexanoico 13C2 (1,2-13C2) 50 μg/ml en metanol:agua, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.