CAS RN 96-19-5
IUPAC Nombre:
(1Z)-1,2,3-trichloroprop-1-ene
Sinónimos:
1,2,3-trichloropropene
Peso molecular (g/mol):
145.41
Fórmula molecular:
C3H3Cl3
InChi Key:
HIILBTHBHCLUER-IWQZZHSRSA-N
SMILES:
ClC\C(Cl)=C\Cl
1
–
1
de
1
resultados
1
1,2,3-tricloroprofeno, TRC
CAS: 96-19-5 Fórmula molecular: C3H3Cl3 Peso molecular (g/mol): 145.41 Sinónimo: 1,2,3-trichloro-Propene,1,2,3-Trichloro-1-propene,2,3-Dichloroallyl chloride,NSC 164001 Nombre IUPAC: (Z)-1,2,3-tricloroprop-1-ene SMILES: ClC\C(=C\Cl)\Cl