CAS RN 959396-08-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2-(1,1-dimetiletil)-3-hidroxi-4-(metoximetil)-estra-1,3,5(10)-trien-17-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-(1,1-dimetiletil)-3-hidroxi-4-(metoximetil)-estra-1,3,5(10)-trien-17-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2-(1,1-dimetiletil)-3-hidroxi-4-(metoximetil)-estra-1,3,5(10)-trien-17-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.