CAS RN 957229-52-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5Beta-Dutasteride, TRC
CAS: 957229-52-6 Fórmula molecular: C27 H30 F6 N2 O2 Peso molecular (g/mol): 528.53 Sinónimo: 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, N-[2,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aS)-,5β-Dutasteride,(5β,17β)-N-[(2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxo-4-aza-5-androst-1-ene-17-carboxamide Nombre IUPAC: (1S,3aS,3bS,5aS,9aR,9bS,11aS)-N-[2,5-bis(trifluorometil)fenilo]-9a,11a-dimetil-7-oxo-1,2,3,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahidroindeno[5,4-f]quinolina-1-carboxamida SMILES: C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@@H]4NC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)Nc5cc(ccc5C(F)(F)F)C(F)(F)F