CAS RN 957-13-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Hexametoxifosfazina, TRC
CAS: 957-13-1 Fórmula molecular: C6H18N3O6P3 Peso molecular (g/mol): 321.14 Sinónimo: 2,2,4,4,6,6-Hexahydro-2,2,4,4,6,6-hexamethoxy-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine; Nombre IUPAC: 2,2,4,4,6,6-hexametoxi-1,3,5,2l5,4l5,6L5-triazatripfinina SMILES: COP1(OC)=NP(OC)(OC)=NP(OC)(OC)=N1