CAS RN 955957-39-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(8Beta)-8- (1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]metil]-6-metilergolina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(8b)-8- (1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]metil]-6-metilergolina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(8Beta)-8- (1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]metil]-6-metilergolina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.