accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOOO

CAS RN 953-91-3

IUPAC Nombre: cyclohexyl 4-methylbenzene-1-sulfonate
Sinónimos: cyclohexyl 4-methylbenzenesulfonate
Peso molecular (g/mol): 254.34
Fórmula molecular: C13H18O3S
InChi Key: OHHPZPDQZMUTCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC1CCCCC1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados