CAS RN 952310-00-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Amino-2-etoxi-5-nitro-N-4-piperidinil-benzamida Hidrobromuro, TRC
CAS: 952310-00-8 Fórmula molecular: C14H21BrN4O4 Peso molecular (g/mol): 389.24 Sinónimo: 4-Amino-2-ethoxy-5-nitro-N-(piperidin-4-yl)benzamide Hydrobromide Nombre IUPAC: 4-amino-2-etoxi-5-nitro-N-piperidina-4-ilbenzamida; Hidrobromuro SMILES: CCOC1=CC(=C(C=C1C(=O)NC2CCNCC2)[N+](=O)[O-])N.Br