accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NON

CAS RN 952-92-1

IUPAC Nombre: 1-benzyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxamide
Sinónimos: 1-benzyl-4H-pyridine-3-carboxamide
Peso molecular (g/mol): 214.27
Fórmula molecular: C13H14N2O
InChi Key: CMNUYDSETOTBDE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=O)C1=CN(CC2=CC=CC=C2)C=CC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados