CAS RN 951786-35-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 7,8-Diaminopelargonico Dihidrocloruro, TRC
CAS: 951786-35-9 Fórmula molecular: C9 H20 N2 O2 . 2 H Cl Peso molecular (g/mol): 261.19 Sinónimo: (7R,8S)-7,8-Diaminononanoic Acid Hydrochloride Nombre IUPAC: (7R,8S)-7,8-ácido diaminononanoico; Dihidrocloruro SMILES: Cl.Cl.C[C@H](N)[C@H](N)CCCCCC(=O)O