CAS RN 950769-58-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
AC 220, CVR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Quizartinib, MedChemExpress
MedChemExpress Quizartinib (AC220) is an orally active, highly selective and potent second-generation type II FLT3 tyrosine kinase inhibitor, with a Kd of 1.6 nM. Quizartinib inhibits wild-type FLT3 and FLT3-ITD autophosphorylation in MV4-11 cells with IC50s of 4.2 and 1.1 nM, respectively. Quizartinib can be linked to the VHL ligand via an optimized linker to form a PROTAC FLT3 degrader. Quizartinib induces apoptosis.