accessibility menu, dialog, popup

UserName

NHSSN

CAS RN 95-33-0

IUPAC Nombre: N-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)cyclohexanamine
Sinónimos: N-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)cyclohexanamine
Peso molecular (g/mol): 264.41
Fórmula molecular: C13H16N2S2
InChi Key: DEQZTKGFXNUBJL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1CCC(CC1)NSC1=NC2=CC=CC=C2S1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados