accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NClCl

CAS RN 95-00-1

IUPAC Nombre: 1-(2,4-dichlorophenyl)methanamine
Sinónimos: 1-(2,4-dichlorophenyl)methanamine
Peso molecular (g/mol): 176.04
Fórmula molecular: C7H7Cl2N
InChi Key: SJUKJZSTBBSGHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)