accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OO(S)NH2HO

CAS RN 949-67-7

IUPAC Nombre: ethyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate
Sinónimos: L-tyrosine, ethyl ester Tyr-OEt
Peso molecular (g/mol): 209.25
Fórmula molecular: C11H15NO3
InChi Key: SBBWEQLNKVHYCX-JTQLQIEISA-N
SMILES: CCOC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados