CAS RN 947723-87-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(alphaZ)-alpha-(Methoxyimino)-N-[(5aR,6R)-1,4,5a,6-tetrahydro-1,7-dioxo-3H,7H-azeto[2,1-b]furo[3,4-d][1,3]thiazin-6-yl]-2-furanacetamide, TRC
CAS: 947723-87-7 Sinónimo: (αZ)-α-(Methoxyimino)-N-[(5aR,6R)-1,4,5a,6-tetrahydro-1,7-dioxo-3H,7H-azeto[2,1-b]furo[3,4-d][1,3]thiazin-6-yl]-2-furanacetamide∣Cefuroxime Imp. H (EP)∣Cefuroxime Axetil Imp. E (EP)
2
(5aR,6R)-6-[[(Z)-(Furan-2-il)(metoxiimino)acetil]amino]-5a,6-dihidro-3H,7H-azeto[2,1-b]furo[3,4-d][1,3]tiazina-1,7(4H )-diona, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.