accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3ONOH3CNH

CAS RN 947303-87-9

IUPAC Nombre: 4-[(diethylamino)methyl]-N-[2-(2-methoxyphenyl)ethyl]-N-(pyrrolidin-3-yl)benzamide
Sinónimos: 4-[(diethylamino)methyl]-N-[2-(2-methoxyphenyl)ethyl]-N-(pyrrolidin-3-yl)benzamide
Peso molecular (g/mol): 409.57
Fórmula molecular: C25H35N3O2
InChi Key: XKPJTOHUPQWSOJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCN(CC)CC1=CC=C(C=C1)C(=O)N(CCC1=CC=CC=C1OC)C1CCNC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados