accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2N

CAS RN 947-73-9

IUPAC Nombre: phenanthren-9-amine
Sinónimos: 9-aminophenanthrene
Peso molecular (g/mol): 193.25
Fórmula molecular: C14H11N
InChi Key: KIHQWOBUUIPWAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados