CAS RN 945389-41-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-(1,2,3,4-Tetrahidronaftalen-1-il)-1H-imidazol, TRC
CAS: 945389-41-3 Fórmula molecular: C13H14N2 Peso molecular (g/mol): 198.26 Sinónimo: 2-(1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenyl)-1H-imidazole Nombre IUPAC: 2-(1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il)-1H-imidazol SMILES: C1CC(c2ccccc2C1)c3ncc[nH]3