accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3CH3CH3Pt

CAS RN 94442-22-5

IUPAC Nombre: trimethyl(2-methylcyclopenta-1,3-dien-1-yl)platinum
Sinónimos: trimethyl(2-methylcyclopenta-1,3-dien-1-yl)platinum
Peso molecular (g/mol): 319.31
Fórmula molecular: C9H16Pt
InChi Key: AGQKROMSWCHOND-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(CC=C1)[Pt](C)(C)C
Punto de ebullición 
  • (1)
Forma física 
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados