CAS RN 944131-95-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-bromo-2-cloro-N-metilanilina, TRC
CAS: 944131-95-7 Fórmula molecular: C7 H7 Br Cl N Peso molecular (g/mol): 220.494 Nombre IUPAC: 4-bromo-2-cloro-N-metilanilina SMILES: CNc1ccc(Br)cc1Cl