accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 943757-71-9

IUPAC Nombre: 2-{diphenyl[(trimethylsilyl)oxy]methyl}pyrrolidine
Sinónimos: 2-{diphenyl[(trimethylsilyl)oxy]methyl}pyrrolidine
Peso molecular (g/mol): 325.53
Fórmula molecular: C20H27NOSi
InChi Key: RSUHWMSTWSSNOW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: C[Si](C)(C)OC(C1CCCN1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados