accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OOHNNBr

CAS RN 943722-24-5

IUPAC Nombre: tert-butyl N-[(5-bromopyridin-3-yl)methyl]carbamate
Sinónimos: tert-butyl N-[(5-bromopyridin-3-yl)methyl]carbamate
Peso molecular (g/mol): 287.16
Fórmula molecular: C11H15BrN2O2
InChi Key: VZPOHASZICQBDX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC(Br)=CN=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados