CAS RN 943610-37-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(aS)-2-cloro-a- (1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]metil]-4-nitro-1H-imidazol-1-etanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(AlfaS)-2-cloro-alfa- (1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]metil]-4-nitro-1H-imidazol-1-etanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(AlfaS)-2-cloro-alfa- (1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]metil]-4-nitro-1H-imidazol-1-etanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.