CAS RN 943-03-3
IUPAC Nombre:
6-methoxy-1,3-benzothiazole-2-carbonitrile
Sinónimos:
6-methoxy-1,3-benzothiazole-2-carbonitrile
Peso molecular (g/mol):
190.22
Fórmula molecular:
C9H6N2OS
InChi Key:
DEWDWBYQOFXKIH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC=C2N=C(SC2=C1)C#N
1
–
2
de
2
resultados
2
2-ciano-6-metoxibenzotiazol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.